Drukuj
D(-)-Walina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
227220250 227220050
ACRO227220250EA 656 PLN
ACRO227220250 ACRO227220050
D(-)-Walina 98+%
D(-)-Walina
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064219
Numer CAS: 640-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-368-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤1 % L-enantiomer
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %