Drukuj
L(+)-izoleucyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W527602-100G W527602-1KG
SIALW527602-100GEA 277 PLN
SIALW527602-100G SIALW527602-1KG
L(+)-izoleucyna, Sigma-Aldrich®
L(+)-izoleucyna
Formuła: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Temp. topnienia: 279…280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064222
Numer CAS: 73-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-798-2
Klasyfikacja Merck : 14,05179