Drukuj
L(+)-izoleucyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I2752-100G I2752-10G I2752-1G I2752-1KG I2752-25G I2752-5G
SIALI2752-100GEA 1480 PLN
SIALI2752-100G SIALI2752-10G SIALI2752-1G SIALI2752-1KG SIALI2752-25G SIALI2752-5G
L(+)-izoleucyna, Sigma-Aldrich®
L(+)-izoleucyna
Formuła: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Temp. topnienia: 279…280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064222
Numer CAS: 73-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-798-2
Klasyfikacja Merck : 14,05179