Drukuj
L(+)-izoleucyna, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05357.9010 1.05357.1000
1.05357.9010EA 0 PLN
1.05357.9010 1.05357.1000
L(+)-izoleucyna, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(+)-izoleucyna
Formuła: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Temp. topnienia: 279…280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064222
Numer CAS: 73-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-798-2
Klasyfikacja Merck : 14,05179