D(-)-Izoleucyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27488.03
H27488.MD
H27488.03EA
3760
PLN
H27488.03
H27488.MD
D(-)-Izoleucyna ≥98%
D(-)-Izoleucyna
Purity: 98%
CAS No.: 319-78-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: 265° subl.
Optical Rotation: -40° (c=5 in 5N HCl)
Formuła:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 265 °C (subl.) Gęstość: 1,224 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064221 Numer CAS: 319-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-269-2 |