Drukuj
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(+)-2-Methylbutyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
250023-1G 250023-5G
SIAL250023-1GEA 368 PLN
SIAL250023-1G SIAL250023-5G
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Formuła: C₅H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 122…123 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078662
Numer CAS: 534-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-583-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,00642