Drukuj
D(-)-sorbitol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
M-Clarity™ quality level = MQ300
S1876-500G S1876-100G S1876-10KG S1876-10MG S1876-1KG S1876-5KG
SIALS1876-500GEA 223 PLN
SIALS1876-500G SIALS1876-100G SIALS1876-10KG SIALS1876-10MG SIALS1876-1KG SIALS1876-5KG
D(-)-sorbitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-sorbitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 295
Temp. topnienia: 94…98 °C
Gęstość: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004708
Numer CAS: 50-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-061-5
Klasyfikacja Merck : 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM