D(-)-sorbitol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
240850-100G
240850-5G
SIAL240850-100GEA
449
PLN
SIAL240850-100G
SIAL240850-5G
D(-)-sorbitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-sorbitol
Formuła:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182.17 g/mol Temp. Wrzenia: 295 Temp. topnienia: 94…98 °C Gęstość: 1.524 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004708 Numer CAS: 50-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-061-5 Klasyfikacja Merck : 13,08797 |