Drukuj
D(-)-sorbitol
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50204-1 50204-2
BMOL50204-1EA 0 PLN
BMOL50204-1 BMOL50204-2
D(-)-sorbitol
D(-)-sorbitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 94…98 °C
Gęstość: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004708
Numer CAS: 50-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-061-5
Klasyfikacja Merck : 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM