Drukuj
D(-)-sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
302424AEA 767 PLN
302424A 302425B 302426C
D(-)-sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
D(-)-sorbitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 94…98 °C
Gęstość: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004708
Numer CAS: 50-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-061-5
Klasyfikacja Merck : 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) 97.0- 100.5 %
Appearance of solution (10 %; water) Passes test
Identification Passes test
Spec. opt. rot.(10 %; borate; anhydrous) 4.0 - 7.0 °
Reducing sugars (calculated as C6H12O6) Max. 0.2 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm