Drukuj
D(-)-sorbitol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
132730010 132730025 132735000 132730050 132730100 132731000
ACRO132730010EA 380 PLN
ACRO132730010 ACRO132730025 ACRO132735000 ACRO132730050 ACRO132730100 ACRO132731000
D(-)-sorbitol 97%
D(-)-sorbitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…99 °C
Gęstość: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: ≥ 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004708
Numer CAS: 50-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-061-5
Klasyfikacja Merck : 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 % (on anhydrous substance)
Specific optical rotation +4.0° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=10, borate soln.) (on anhydrous substance)
Lead (Pb) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm