Drukuj
D(-)-mannitol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9647-250G M9647-10KG M9647-1KG M9647-500G
SIALM9647-250GEA 336 PLN
SIALM9647-250G SIALM9647-10KG SIALM9647-1KG SIALM9647-500G
D(-)-mannitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-mannitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 290…295 °C (4 hPa)
Temp. topnienia: 164…169 °C
Gęstość: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064287
Numer CAS: 69-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8
Klasyfikacja Merck : 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM