Drukuj
D(-)-mannitol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M4125-100G M4125-10MG M4125-1KG M4125-500G M4125-5KG
SIALM4125-100GEA 270 PLN
SIALM4125-100G SIALM4125-10MG SIALM4125-1KG SIALM4125-500G SIALM4125-5KG
D(-)-mannitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-mannitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 290…295 °C (4 hPa)
Temp. topnienia: 164…169 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064287
Numer CAS: 69-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8
Klasyfikacja Merck : 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM