Drukuj
D(-)-mannitol, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
25313.294EA 478 PLN
25313.294 25313.363
D(-)-mannitol, GPR RECTAPUR®
D(-)-mannitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 290…295 °C (4 hPa)
Temp. topnienia: 164…169 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064287
Numer CAS: 69-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8
Klasyfikacja Merck : 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting point 165 - 170 °C
Specific optical rotation (8 %; borate) 23 - 24.5 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %