D(-)-mannitol ≥97.0%, white powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
A14030.0B
A14030.0I
A14030.30
A14030.0BEA
579
PLN
A14030.0B
A14030.0I
A14030.30
D(-)-mannitol ≥97.0%, white powder
D(-)-mannitol
Purity: 99%
CAS No.: 69-65-8
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Odour: Odourless
Melting Point: 165-167°
Boiling Point: 290-295°/3.5mm
Beilstein Reference: 1721898
Merck Reference: 14,5745
Optical Rotation: +24° (in borax solution)
MDL No.: MFCD00064287
Formuła:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182.17 g/mol Temp. Wrzenia: 290…295 °C (3.5 mmHg) Temp. topnienia: 165…167 °C Gęstość: 1.489 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064287 Numer CAS: 69-65-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8 Klasyfikacja Merck : 14,5745 |