D(-)-mannitol ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
33342.36
33342.A4
33342.36EA
598
PLN
33342.36
33342.A4
D(-)-mannitol ACS
D(-)-mannitol
CAS No.: 69-65-8
Molecular Formula: HOCH2(CHOH)4CH2OH
Formula Weight: 182.17
Physical Form: Crystalline
Density: 1.489
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 165-167°
Boiling Point: 290-295°/3.5mm
Solubility: Soluble in water, alcohol, pyridine, aniline. Insoluble in ether
Beilstein Reference: 1721898
Merck Reference: 14,5745
MDL No.: MFCD00064287
Formuła:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182.17 g/mol Temp. Wrzenia: 290…295 °C (3.5 mmHg) Temp. topnienia: 165…167 °C Gęstość: 1.489 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064287 Numer CAS: 69-65-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8 Klasyfikacja Merck : 14,5745 |