Drukuj
D(-)-mannitol ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
423920010 423922500 423920050
ACRO423920010EA 784 PLN
ACRO423920010 ACRO423922500 ACRO423920050
D(-)-mannitol ACS
D(-)-mannitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Temp. topnienia: 165…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064287
Numer CAS: 69-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8
Klasyfikacja Merck : 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.05 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
Residue after ignition ≤0.01 %
Specific optical rotation +23.3° to +24.3° (25°C, 589 nm)
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm (as Pb)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %
Reducing sugars Passes test