Drukuj
D(-)-mannitol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
125340010 125345000 125340025 125340050 125341000
ACRO125340010EA 564 PLN
ACRO125340010 ACRO125345000 ACRO125340025 ACRO125340050 ACRO125341000
D(-)-mannitol 98+%
D(-)-mannitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 290 - 295 °C (4 hPa)
Temp. topnienia: 165…170 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064287
Numer CAS: 69-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8
Klasyfikacja Merck : 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 4 hrs)
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +23° to +25° (20 °C, 589 nm) (Ph.Eur.-directives)
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm