Drukuj
(S)-(+)-1,3-Butanediol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-(+)-1,3-Butylene glykol, (S)-Butane-1,3-diol, (S)-(+)-1,3-Dihydroxy butane
217970010 217970050 217970250
ACRO217970010EA 390 PLN
ACRO217970010 ACRO217970050 ACRO217970250
(S)-(+)-1,3-Butanediol 98%
(S)-(+)-1,3-Butanediol
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 109 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064278
Numer CAS: 24621-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 246-363-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4385 to 1.4405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +27° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)