Drukuj
(S)-(+)-1,2-Propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
540250-25G 540250-5G
SIAL540250-25GEA 637 PLN
SIAL540250-25G SIAL540250-5G
(S)-(+)-1,2-Propanodiol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,2-Propanodiol
Formuła: C₃H₈O₂
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004539
Numer CAS: 4254-15-3