(S)-(+)-1,2-Propanodiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
B21773.03
B21773.06
B21773.14
B21773.03EA
343
PLN
B21773.03
B21773.06
B21773.14
(S)-(+)-1,2-Propanodiol ≥97%
(S)-(+)-1,2-Propanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 4254-15-3
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1718871
Merck Reference: 14,7855
Optical Rotation: +16° (neat)
MDL No.: MFCD00004539
Formuła:
C₃H₈O₂ Temp. Wrzenia: 186…188 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004539 Numer CAS: 4254-15-3 Klasyfikacja Merck : 14,7855 |