(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 24347-58-8
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4315
Melting Point: 16°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 4290593
Merck Reference: 14,1568
Optical Rotation: -13° (neat)
MDL No.: MFCD00064267
Formuła:
C₄H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 179…180 °C Temp. topnienia: 16 °C Gęstość: 0,988 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064267 Numer CAS: 24347-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 246-186-9 Klasyfikacja Merck : 14,1568 |