Drukuj
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol 98+%, 99+% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
217980010 217980050
ACRO217980010EA 368 PLN
ACRO217980010 ACRO217980050
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol 98+%, 99+% ee
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 77,3…77.4 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064267
Numer CAS: 24347-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 246-186-9
Klasyfikacja Merck : 13,01567
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4309 to 1.4329 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (GC)
Specific optical rotation -12.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (neat)