(R)-(-)-1,3-Butanodiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol
B25124.03
B25124.06
B25124.03EA
492
PLN
B25124.03
B25124.06
(R)-(-)-1,3-Butanodiol ≥98%
(R)-(-)-1,3-Butanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 6290-03-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Weak
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1718944
Optical Rotation: -30° (neat)
MDL No.: MFCD00064277
Formuła:
C₄H₁₀O₂ MW: 90.12 g/mol Temp. Wrzenia: 203…204 °C Gęstość: 1.005 Temp. Zapłonu: 121 °C (249 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064277 Numer CAS: 6290-03-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-532-0 |