(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-(-)-1,2-Dihydroxy propane, (R)-(-)-1,2-Propylene glykol, (R)-Propane-1,2-diol
B21937.03
B21937.06
B21937.14
B21937.03EA
394
PLN
B21937.03
B21937.06
B21937.14
(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 4254-14-2
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1718872
Merck Reference: 14,7855
Optical Rotation: -16.5° (neat)
MDL No.: MFCD00066248
Formuła:
C₃H₈O₂ Temp. Wrzenia: 186…188 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066248 Numer CAS: 4254-14-2 Klasyfikacja Merck : 14,7855 |