(S)-(+)-2-Oktanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
D(+)-2-Octanol, (S)-Octan-2-ol, (S)-(+)-Hexyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy octane, (S)-(+)-Methyl hexyl carbinol
L12425.03
L12425.06
L12425.03EA
320
PLN
L12425.03
L12425.06
(S)-(+)-2-Oktanol ≥99%
(S)-(+)-2-Oktanol
Purity: 99%
CAS No.: 6169-06-8
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719323
Merck Reference: 14,6752
Optical Rotation: +10° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064283
Formuła:
C₈H₁₈O Temp. Wrzenia: 179…180 °C Gęstość: 0,819 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064283 Numer CAS: 6169-06-8 Numer WE (dawny EINECS): 228-213-6 Jednostka: 1987 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,6752 |