(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4221-99-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718763
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: +13.5° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064281
Formuła:
C₄H₁₀O Temp. Wrzenia: 99…100 °C Temp. topnienia: –114 °C Gęstość: 0,806 Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064281 Numer CAS: 4221-99-2 Numer WE (dawny EINECS): 224-168-1 Jednostka: 1120 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,1541 |