Drukuj
(S)-(+)-2-Butanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218030010 218030050
ACRO218030010EA 298 PLN
ACRO218030010 ACRO218030050
(S)-(+)-2-Butanol 99%
(S)-(+)-2-Butanol
Formuła: C₄H₁₀O
Temp. Wrzenia: 99 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –114 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064281
Numer CAS: 4221-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-168-1
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01540
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)