Drukuj
(R)-(-)-2-Oktanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(-)-2-Hydroxy octane, (R)-2-Octanol, L(-)-2-Octanol, (R)-(-)-Hexyl methyl carbinol, (R)-(-)-Methyl hexyl carbinol
164590050 164590100 164590010
ACRO164590050EA 550 PLN
ACRO164590050 ACRO164590100 ACRO164590010
(R)-(-)-2-Oktanol 99+%
(R)-(-)-2-Oktanol
Formuła: C₈H₁₈O
Temp. Wrzenia: 175 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064284
Numer CAS: 5978-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-777-0
Jednostka: 1986
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,06850
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat)