(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
Purity: 98+%
CAS No.: 14898-79-4
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718764
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: -15° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064280
Formuła:
C₄H₁₀O MW: 74.12 g/mol Temp. Wrzenia: 99…100 °C Temp. topnienia: –114 °C Gęstość: 0.806 Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064280 Numer CAS: 14898-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 238-967-8 Jednostka: 1120 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,01540 |