Drukuj
(S)-(+)-2-Metoksypropan-1-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
331850010 331850025 331850100
ACRO331850010EA 907 PLN
ACRO331850010 ACRO331850025 ACRO331850100
(S)-(+)-2-Metoksypropan-1-ol 97%
(S)-(+)-2-Metoksypropan-1-ol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Gęstość: 0,938 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632593
Numer CAS: 116422-39-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +38° to +44° (20°C, 589 nm) (c=1.66, CHCl3)