Drukuj
(S)-(+)-1-Metoksypropan-2-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(+)-Eter monometylowy glikolu propylenowego
331790050 331790250
ACRO331790050EA 1230 PLN
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Metoksypropan-2-ol 99%
(S)-(+)-1-Metoksypropan-2-ol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. topnienia: –97 °C
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632588
Numer CAS: 26550-55-0
Jednostka: 3092
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)