Drukuj
(R)-(-)-1-Metoksypropan-2-ol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(-)-Eter monometylowy glikolu propylenowego
331780010 331780100
ACRO331780010EA 248 PLN
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Metoksypropan-2-ol 98+%
(R)-(-)-1-Metoksypropan-2-ol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. topnienia: –97 °C
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632587
Numer CAS: 4984-22-9
Jednostka: 3092
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)