(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
B24916.03
B24916.06
B24916.14
B24916.03EA
250
PLN
B24916.03
B24916.06
B24916.14
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 2749-11-3
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4498
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1718865
Optical Rotation: +22° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064412
Formuła:
C₃H₉NO Temp. Wrzenia: 174…176 °C Gęstość: 0,965 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064412 Numer CAS: 2749-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-388-7 ADR: 8,III |