Drukuj
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
104450010 104450100 104450500
ACRO104450010EA 184 PLN
ACRO104450010 ACRO104450100 ACRO104450500
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formuła: C₃H₉NO
Temp. Wrzenia: 173…176 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,965 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064412
Numer CAS: 2749-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-388-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %