(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
L11449.06
L11449.03
L11449.06EA
606
PLN
L11449.06
L11449.03
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 5856-62-2
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1718930
Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064418
Formuła:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Temp. Wrzenia: 176…178 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 0.947 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064418 Numer CAS: 5856-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 227-475-9 ADR: 8 III |