(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 35320-23-1
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4493
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1718866
Optical Rotation: -22° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064413
Formuła:
C₃H₉NO Temp. Wrzenia: 174…176 °C Gęstość: 0,965 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064413 Numer CAS: 35320-23-1 ADR: 8,III |