Drukuj
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
400440010 400440050
ACRO400440010EA 218 PLN
ACRO400440010 ACRO400440050
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formuła: C₃H₉NO
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,965 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064413
Numer CAS: 35320-23-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)