(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
B25212.06
B25212.14
B25212.22
B25212.06EA
240
PLN
B25212.06
B25212.14
B25212.22
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 5856-63-3
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1718929
Optical Rotation: -10° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064419
Formuła:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Temp. Wrzenia: 176…178 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 0.947 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064419 Numer CAS: 5856-63-3 Numer WE (dawny EINECS): 227-476-4 ADR: 8 III |