Drukuj
(R)-(-)-sec-Butyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(-)-2-Aminobutan
M-Clarity™ quality level = MQ200
296643-1G 296643-250MG
SIAL296643-1GEA 971 PLN
SIAL296643-1G SIAL296643-250MG
(R)-(-)-sec-Butyloamina, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-sec-Butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 63 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 0,725 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064416
Numer CAS: 13250-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-232-6
Jednostka: 2733
ADR: 3,II