Drukuj
winian diamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
09985-1KG 09985-250G 09985-50G
SIAL09985-1KGEA 1750 PLN
SIAL09985-1KG SIAL09985-250G SIAL09985-50G
winian diamonu, Sigma-Aldrich®
winian diamonu
Formuła: C₄H₁₂N₂O₆
Gęstość: ∼1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013073
Numer CAS: 3164-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-618-9