Drukuj
winian diamonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
211810050 211812500 211810010
ACRO211810050EA 148 PLN
ACRO211810050 ACRO211812500 ACRO211810010
winian diamonu 99%
winian diamonu
Formuła: C₄H₁₂N₂O₆
Gęstość: 1,6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013073
Numer CAS: 3164-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-618-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 6.0 to 7.0 (5 % solution)
Specific optical rotation +31.4° to +33.4° (20°C, 589 nm) (c=1.84, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)