Drukuj
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
MQ200
S2377-1KG S2377-500G S2377-5KG
SIALS2377-1KGEA 443 PLN
SIALS2377-1KG SIALS2377-500G SIALS2377-5KG
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Formuła: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Temp. topnienia: 70…80 °C
Gęstość: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150989
Numer CAS: 6381-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-156-8
Klasyfikacja Merck : 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM