Drukuj
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
27068.233EA 279 PLN
27068.233 27068.290
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Formuła: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Temp. topnienia: 70…80 °C
Gęstość: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150989
Numer CAS: 6381-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Klasyfikacja Merck : 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 102.0 %
pH (25°C; 5 %) 7.0 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 40 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test