Drukuj
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
MQ300
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
1.08087.0500EA 298 PLN
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Formuła: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Temp. topnienia: 70…80 °C
Gęstość: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150989
Numer CAS: 6381-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-156-8
Klasyfikacja Merck : 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 80 °C
Molar Mass 282.23 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)