Drukuj
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
25508-1KG 25508-500G 25508-5KG 25508-6X1KG
SIAL25508-1KGEA 543 PLN
SIAL25508-1KG SIAL25508-500G SIAL25508-5KG SIAL25508-6X1KG
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Formuła: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Temp. topnienia: 70…80 °C
Gęstość: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150989
Numer CAS: 6381-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-156-8
Klasyfikacja Merck : 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM