L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 6381-59-5
Molecular Formula: C4H4KNaO6.4H2O
Formula Weight: 282.23 (210.29anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 1.77
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.0-8.5
Melting Point: 70-80°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 6113568
Merck Reference: 14,7670
Optical Rotation: +21° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00150989
Baking powder, medicine (cathartic), component of Fehling's solution, silvering mirrors
Formuła:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Temp. topnienia: 70…80 °C Gęstość: 1,77 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150989 Numer CAS: 6381-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-156-8 Klasyfikacja Merck : 14,7670 |