Drukuj
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
202860010 202865000 202860051 202860250
ACRO202860010EA 529 PLN
ACRO202860010 ACRO202865000 ACRO202860051 ACRO202860250
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat 99+% do analizy
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Formuła: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Temp. topnienia: 70…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150989
Numer CAS: 6381-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-156-8
Klasyfikacja Merck : 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm