wodorowinian potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium acid tartrate, Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Potassium Bitartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium salt, L(+)-Tartaric acid potassium salt
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
A15281.0BEA
414
PLN
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
wodorowinian potasu ≥98%
wodorowinian potasu
Purity: 98+%
CAS No.: 868-14-4
Molecular Formula: C4H5KO6
Formula Weight: 188.18
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 6119985
Merck Reference: 14,7615
MDL No.: MFCD00065392
Formuła:
KOOC(CHOH)₂COOH MW: 188.18 g/mol Temp. topnienia: ∼ 267 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.954 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065392 Numer CAS: 868-14-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-769-1 Klasyfikacja Merck : 13,07697 |