Drukuj
kwas L (+) winowy 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
20718.233EA 220 PLN
20718.233 20718.290
kwas L (+) winowy 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
kwas L (+) winowy
Formuła: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 399
Temp. topnienia: 168…170 °C
Gęstość: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064207
Numer CAS: 87-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Klasyfikacja Merck : 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
C2O4 (Oxalate) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm